Ethyl-4-oxazolcarboxylat 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD28118-250MGEA
6
EUR
BLDPBD28118-250MG
BLDPBD28118-1G
BLDPBD28118-25G
BLDPBD28118-100G
BLDPBD28118-10G
BLDPBD28118-5G
Ethyl-4-oxazolcarboxylat 97%
Ethyl-4-oxazolcarboxylat
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₆H₇NO₃ Molekulargewicht: 141,1300 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114940 CAS-Nummer: 23012-14-8 |