Pyrazolo[1,5-a]pyridin 97%
|
|
BLDPBD28243-250MGEA
50
EUR
BLDPBD28243-250MG
BLDPBD28243-25G
BLDPBD28243-1G
BLDPBD28243-10G
BLDPBD28243-5G
BLDPBD28243-100MG
Pyrazolo[1,5-a]pyridin 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridin
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₇H₆N₂ Molekulargewicht: 118,14 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08752622 CAS-Nummer: 274-56-6 |