Methyl-4-brompicolinat 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD28303-500GEA
1995
EUR
BLDPBD28303-500G
BLDPBD28303-25G
BLDPBD28303-5G
BLDPBD28303-1G
BLDPBD28303-250MG
BLDPBD28303-100G
BLDPBD28303-10G
Methyl-4-brompicolinat 97%
Methyl-4-brompicolinat
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molekulargewicht: 216,03 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07374897 CAS-Nummer: 29681-42-3 |