3-Iodimidazo[1,2-a]pyridin 95%
BLDPBD28328-250MGEA 45 EUR
BLDPBD28328-250MG BLDPBD28328-5G BLDPBD28328-1G BLDPBD28328-10G BLDPBD28328-25G
3-Iodimidazo[1,2-a]pyridin 95%
3-Iodimidazo[1,2-a]pyridin
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₅IN₂
Molekulargewicht: 244,0300 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06739222
CAS-Nummer: 307503-19-1