Ethyl-2-oxazolcarboxylat 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD28386-10GEA 602 EUR
BLDPBD28386-10G BLDPBD28386-1G BLDPBD28386-250MG BLDPBD28386-25G BLDPBD28386-5G
Ethyl-2-oxazolcarboxylat 95%
Ethyl-2-oxazolcarboxylat
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₆H₇NO₃
Molekulargewicht: 141,1300 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04114939
CAS-Nummer: 33036-67-8