Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate 95%
|
|
BLDPBD28414-5GEA
228
EUR
BLDPBD28414-5G
BLDPBD28414-25G
BLDPBD28414-250MG
BLDPBD28414-1G
BLDPBD28414-100MG
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₉H₈Br₂O₂ Molekulargewicht: 307,967 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06804569 CAS-Nummer: 337536-14-8 |