β-Jonon 95%
|
|
BLDPBD284140-25GEA
7
EUR
BLDPBD284140-25G
BLDPBD284140-500G
BLDPBD284140-100G
BLDPBD284140-1000G
β-Jonon 95%
β-Jonon
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₃H₂₀O Molekulargewicht: 192,30 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00001549 CAS-Nummer: 79-77-6 |