Methyl-1H-indazol-5-carboxylat 98%
BLDPBD28804-10GEA 50 EUR
BLDPBD28804-10G BLDPBD28804-250MG BLDPBD28804-500G BLDPBD28804-100G BLDPBD28804-1G BLDPBD28804-25G BLDPBD28804-5G
Methyl-1H-indazol-5-carboxylat 98%
Methyl-1H-indazol-5-carboxylat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molekulargewicht: 176,1700 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371609
CAS-Nummer: 473416-12-5