4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD290394-250MGEA
57
EUR
BLDPBD290394-250MG
BLDPBD290394-1G
BLDPBD290394-100MG
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₆ClN₃S Molekulargewicht: 199,661 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD28134480 CAS-Nummer: 1208170-17-5 |