Fmoc-NH-PEG3-CH2COOH 95%
|
|
BLDPBD290447-25GEA
1634
EUR
BLDPBD290447-25G
BLDPBD290447-100MG
BLDPBD290447-250MG
BLDPBD290447-5G
BLDPBD290447-1G
BLDPBD290447-10G
Fmoc-NH-PEG3-CH2COOH 95%
Fmoc-NH-PEG3-CH2COOH
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₂₃H₂₇NO₇ Molekulargewicht: 429,463 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD13182400 CAS-Nummer: 139338-72-0 |