4,5-Dihydrofuran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD291224-50MGEA
158
EUR
BLDPBD291224-50MG
4,5-Dihydrofuran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
4,5-Dihydrofuran-3-boronic acid, pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel:
C₁₀H₁₇BO₃ Molekulargewicht: 196,051 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD13182120 CAS-Nummer: 1046812-03-6 |