5-Chlor-3-phenyl-2,1-benzisoxazol 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD29489-25GEA
82
EUR
BLDPBD29489-25G
BLDPBD29489-0.025G
BLDPBD29489-100G
BLDPBD29489-5G
BLDPBD29489-250MG
BLDPBD29489-100MG
BLDPBD29489-1G
5-Chlor-3-phenyl-2,1-benzisoxazol 95%
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₃H₈ClNO Molekulargewicht: 229,67 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014573 CAS-Nummer: 719-64-2 |