6-Brom-1H-indazol 98%
|
|
BLDPBD29648-500GEA
645
EUR
BLDPBD29648-500G
BLDPBD29648-5G
BLDPBD29648-100G
BLDPBD29648-25G
BLDPBD29648-1G
BLDPBD29648-10G
6-Brom-1H-indazol 98%
6-Bromo-1H-indazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molekulargewicht: 197,0300 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03265457 CAS-Nummer: 79762-54-2 |