3-Amino-6-brom-2-methoxypyridin 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD29839-25GEA
366
EUR
BLDPBD29839-25G
BLDPBD29839-10G
BLDPBD29839-1G
BLDPBD29839-5G
BLDPBD29839-250MG
3-Amino-6-brom-2-methoxypyridin 97%
3-Amino-6-bromo-2-methoxypyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₇BrN₂O Molekulargewicht: 203,0400 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06738312 CAS-Nummer: 89466-18-2 |