5-Methoxy-1H-indazol 95%
BLDPBD29923-250MGEA 17 EUR
BLDPBD29923-250MG BLDPBD29923-5G BLDPBD29923-1G
5-Methoxy-1H-indazol 95%
5-Methoxy-1H-indazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₈N₂O
Molekulargewicht: 148,1600 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781657
CAS-Nummer: 94444-96-9