2-(Methoxycarbonyl)ethylboronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD305095-25GEA 570 EUR
BLDPBD305095-25G BLDPBD305095-10G
2-(Methoxycarbonyl)ethylboronic acid, pinacol ester 98%
2-(Methoxycarbonyl)ethylboronic acid, pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel: C₁₀H₁₉BO₄
Molekulargewicht: 214,066 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD10700159
CAS-Nummer: 1150561-77-5