2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
|
|
BLDPBD305190-25GEA
1711
EUR
BLDPBD305190-25G
BLDPBD305190-1G
BLDPBD305190-250MG
BLDPBD305190-5G
BLDPBD305190-100MG
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₇H₅BrO₃ Molekulargewicht: 217,017 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16999959 CAS-Nummer: 28547-28-6 |