Trypanblau 0.7 (Farbstoffgehalt)
BLDPBD306386-25GEA 42 EUR
BLDPBD306386-25G BLDPBD306386-5G
Trypanblau 0.7 (Farbstoffgehalt)
Trypanblau
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Molekulargewicht: 960,82 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003969
CAS-Nummer: 72-57-1