3-Brom-4-fluorbenzylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD307607-25GEA
229
EUR
BLDPBD307607-25G
BLDPBD307607-5G
BLDPBD307607-1G
3-Brom-4-fluorbenzylamin Hydrochlorid 98%
3-Brom-4-fluorbenzylamin Hydrochlorid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₇H₈BrClFN Molekulargewicht: 240,50 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143094 CAS-Nummer: 202865-68-7 |