2-Fluor-N-methylbenzamid 95%
|
|
BLDPBD317586-250MGEA
25
EUR
BLDPBD317586-250MG
BLDPBD317586-1G
BLDPBD317586-5G
2-Fluor-N-methylbenzamid 95%
2-Fluor-N-methylbenzamid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₈FNO Molekulargewicht: 153,16 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01214098 CAS-Nummer: 52833-63-3 |