2-Chloro-5-methoxypyridine 98%
|
|
BLDPBD31863-1GEA
37
EUR
BLDPBD31863-1G
BLDPBD31863-25G
BLDPBD31863-5G
BLDPBD31863-250MG
BLDPBD31863-100G
BLDPBD31863-10G
2-Chloro-5-methoxypyridine 98%
2-Chloro-5-methoxypyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₆ClNO Molekulargewicht: 143,571 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06659513 CAS-Nummer: 139585-48-1 |