2-Hydroxypyridin 98%
|
|
Synonyme:
α-Pyridon
, 2-Pyridinol
, 2-Pyridon
BLDPBD31897-10GEA
7
EUR
BLDPBD31897-10G
BLDPBD31897-0.025G
BLDPBD31897-25G
BLDPBD31897-5G
2-Hydroxypyridin 98%
2-Hydroxypyridin
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₅H₅NO Molekulargewicht: 95,10 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00462283 CAS-Nummer: 142-08-5 |