1-(4-Bromobenzyl)-1H-pyrazole 95%
|
|
BLDPBD320866-1GEA
230
EUR
BLDPBD320866-1G
BLDPBD320866-100MG
BLDPBD320866-250MG
1-(4-Bromobenzyl)-1H-pyrazole 95%
1-(4-Bromobenzyl)-1H-pyrazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₀H₉BrN₂ Molekulargewicht: 237,096 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12068403 CAS-Nummer: 1159826-63-7 |