3-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin 98%
|
|
BLDPBD32106-1GEA
59
EUR
BLDPBD32106-1G
BLDPBD32106-5G
BLDPBD32106-10G
3-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin 98%
3-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₉H₈N₂O Molekulargewicht: 160,1700 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00052191 CAS-Nummer: 157837-31-5 |