3'-Brom-2'-fluoracetophenon 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD32164-1GEA
24
EUR
BLDPBD32164-1G
BLDPBD32164-100G
BLDPBD32164-25G
BLDPBD32164-10G
BLDPBD32164-250MG
BLDPBD32164-5G
3'-Brom-2'-fluoracetophenon 98%
3'-Brom-2'-fluoracetophenon
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₆BrFO Molekulargewicht: 217,04 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09264507 CAS-Nummer: 161957-61-5 |