(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 97%
|
|
BLDPBD32264-1GEA
56
EUR
BLDPBD32264-1G
BLDPBD32264-250MG
BLDPBD32264-5G
BLDPBD32264-25G
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 97%
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₁₁NS₂ Molekulargewicht: 209,331 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06658216 CAS-Nummer: 171877-39-7 |