Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD32283-1000GEA
1064
EUR
BLDPBD32283-1000G
BLDPBD32283-5G
BLDPBD32283-25G
BLDPBD32283-100G
BLDPBD32283-10G
BLDPBD32283-500G
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on 98%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₅H₈OS Molekulargewicht: 116,18 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006660 CAS-Nummer: 1072-72-6 |