2-Amino-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
|
|
BLDPBD3244-25GEA
21
EUR
BLDPBD3244-25G
BLDPBD3244-5G
BLDPBD3244-500G
BLDPBD3244-1000G
BLDPBD3244-100G
2-Amino-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₄ClF₃N₂ Molekulargewicht: 196,5600 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00042154 CAS-Nummer: 79456-26-1 |