4-Bromo-2-(methylsulphonyl)phenol 95%
|
|
BLDPBD327905-100MGEA
72
EUR
BLDPBD327905-100MG
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)phenol 95%
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)phenol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₇H₇BrO₃S Molekulargewicht: 251,098 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28515417 CAS-Nummer: 88041-67-2 |