5-Bromnicotinamid 97%
|
|
BLDPBD3334-100GEA
150
EUR
BLDPBD3334-100G
BLDPBD3334-1G
BLDPBD3334-25G
BLDPBD3334-5G
BLDPBD3334-10G
5-Bromnicotinamid 97%
5-Bromnicotinamid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₆H₅BrN₂O Molekulargewicht: 201,03 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00173919 CAS-Nummer: 28733-43-9 |