Ethyl-6-fluorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD33417-100MGEA
18
EUR
BLDPBD33417-100MG
BLDPBD33417-250MG
Ethyl-6-fluorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 97%
Ethyl-6-fluorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₀H₉FN₂O₂ Molekulargewicht: 208,1900 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659035 CAS-Nummer: 367500-93-4 |