3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 95%
BLDPBD33675-250MGEA 39 EUR
BLDPBD33675-250MG BLDPBD33675-1G BLDPBD33675-5G BLDPBD33675-100MG
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 95%
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₈H₈O₃S
Molekulargewicht: 184,212 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11052329
CAS-Nummer: 43114-43-8