4-Fluor-3-iod-1H-indazol 97%
BLDPBD33903-250MGEA 19 EUR
BLDPBD33903-250MG
4-Fluor-3-iod-1H-indazol 97%
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₄FIN₂
Molekulargewicht: 262,0200 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07781590
CAS-Nummer: 518990-32-4