5-Amino-2-pyridincarbonitril 96%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD3408-25GEA
542
EUR
BLDPBD3408-25G
BLDPBD3408-1G
BLDPBD3408-100MG
BLDPBD3408-5G
BLDPBD3408-250MG
5-Amino-2-pyridincarbonitril 96%
5-Amino-2-pyridincarbonitril
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₆H₅N₃ Molekulargewicht: 119,1240 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093956 CAS-Nummer: 55338-73-3 |