Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd 98%
|
|
BLDPBD34329-25GEA
745
EUR
BLDPBD34329-25G
BLDPBD34329-5G
BLDPBD34329-1G
BLDPBD34329-100MG
BLDPBD34329-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd 98%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₆N₂O Molekulargewicht: 146,1500 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07778354 CAS-Nummer: 6188-43-8 |