DL-Ethionin 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD34574-1GEA
45
EUR
BLDPBD34574-1G
BLDPBD34574-25G
BLDPBD34574-5G
DL-Ethionin 98%
DL-Ethionin
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₆H₁₃NO₂S Molekulargewicht: 163,24 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063102 CAS-Nummer: 67-21-0 |