5-Nitro-2-picolin 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD3510-10GEA
27
EUR
BLDPBD3510-10G
BLDPBD3510-100G
BLDPBD3510-25G
BLDPBD3510-5G
BLDPBD3510-1G
5-Nitro-2-picolin 97%
5-Nitro-2-picolin
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molekulargewicht: 138,12 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114179 CAS-Nummer: 21203-68-9 |