3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD35121-100MGEA
11
EUR
BLDPBD35121-100MG
BLDPBD35121-25G
BLDPBD35121-250MG
BLDPBD35121-5G
BLDPBD35121-1G
BLDPBD35121-10G
3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester 98%
3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₆H₂₄BNO₃ Molekulargewicht: 289,1777 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03412097 CAS-Nummer: 852227-95-3 |