Sulfachinoxalin Natriumsalz 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD35528-1GEA
94
EUR
BLDPBD35528-1G
BLDPBD35528-250MG
BLDPBD35528-100MG
Sulfachinoxalin Natriumsalz 98%
Sulfachinoxalin Natriumsalz
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₁₄H₁₁N₄NaO₂S Molekulargewicht: 322,3175 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00799608 CAS-Nummer: 967-80-6 |