2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid 97%
|
|
BLDPBD3663-25GEA
219
EUR
BLDPBD3663-25G
BLDPBD3663-100G
BLDPBD3663-5G
BLDPBD3663-250MG
BLDPBD3663-1G
BLDPBD3663-10G
2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid 97%
2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₆H₉BClNO₂ Molekulargewicht: 173,4052 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02258096 CAS-Nummer: 863753-30-4 |