2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
|
|
BLDPBD36992-5GEA
120
EUR
BLDPBD36992-5G
BLDPBD36992-1G
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₅BrClN Molekulargewicht: 206,468 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08277283 CAS-Nummer: 884495-42-5 |