2-Chlor-5-fluorisonicotinsäure 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD37056-25GEA
381
EUR
BLDPBD37056-25G
BLDPBD37056-100MG
BLDPBD37056-1G
BLDPBD37056-250MG
BLDPBD37056-5G
2-Chlor-5-fluorisonicotinsäure 98%
2-Chlor-5-fluorisonicotinsäure
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ Molekulargewicht: 175,5500 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972381 CAS-Nummer: 884494-74-0 |