α,3-Dibrom-4-fluortoluol 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD37539-10GEA 45 EUR
BLDPBD37539-10G BLDPBD37539-5G BLDPBD37539-25G
α,3-Dibrom-4-fluortoluol 98%
α,3-Dibrom-4-fluortoluol
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₅Br₂F
Molekulargewicht: 267,92 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09037367
CAS-Nummer: 78239-71-1