6,7-Dimethoxycoumarin 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD39903-250MGEA
82
EUR
BLDPBD39903-250MG
BLDPBD39903-1G
BLDPBD39903-5G
BLDPBD39903-100MG
6,7-Dimethoxycoumarin 95%
6,7-Dimethoxycoumarin
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₁H₁₀O₄ Molekulargewicht: 206,195 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006871 CAS-Nummer: 120-08-1 |