2,2'-Dipyridyldisulfid 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
Synonyme:
2,2'-Dithiodipyridin
BLDPBD41054-1000GEA
896
EUR
BLDPBD41054-1000G
BLDPBD41054-25G
BLDPBD41054-100G
BLDPBD41054-5G
BLDPBD41054-500G
2,2'-Dipyridyldisulfid 98%
2,2'-Dipyridyldisulfid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₈N₂S₂ Molekulargewicht: 220,32 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006287 CAS-Nummer: 2127-03-9 |