5,7-Dimethyl-8-chinolinol 97%
BLDPBD41643-1GEA 359 EUR
BLDPBD41643-1G BLDPBD41643-250MG BLDPBD41643-100MG BLDPBD41643-5G
5,7-Dimethyl-8-chinolinol 97%
5,7-Dimethyl-8-chinolinol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₁H₁₁NO
Molekulargewicht: 173,2111 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00168976
CAS-Nummer: 37873-29-3