L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat 98%
Synonyme: H-His-OH.HCl.H2OHis HCl Monohydrat(S)-(+)-Histidin Hydrochlorid MonohydratL-3-Imidazol-4-ylalanin Hydrochlorid Monohydrat(S)-(+)-2-Amino-3-(4-imidazoyl)propansäure Hydrochlorid Monohydrat(2S)-(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
BLDPBD41834-500GEA 105 EUR
BLDPBD41834-500G BLDPBD41834-25G BLDPBD41834-100G BLDPBD41834-1000G
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat 98%
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Molekulargewicht: 209,63 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151027
CAS-Nummer: 5934-29-2