2-Hydroxy-3,5-dibromo-4-methylpyridine 95%
|
|
BLDPBD42090-5GEA
357
EUR
BLDPBD42090-5G
BLDPBD42090-10G
BLDPBD42090-250MG
BLDPBD42090-25G
BLDPBD42090-100MG
BLDPBD42090-1G
2-Hydroxy-3,5-dibromo-4-methylpyridine 95%
2-Hydroxy-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₆H₅Br₂NO Molekulargewicht: 266,918 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06254604 CAS-Nummer: 89581-53-3 |