Tetrabutylphosphoniumhexafluorophosphat 98%
|
|
BLDPBD433811-25GEA
94
EUR
BLDPBD433811-25G
BLDPBD433811-100G
BLDPBD433811-5G
BLDPBD433811-1G
Tetrabutylphosphoniumhexafluorophosphat 98%
Tetrabutylphosphonium hexafluorophosphate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₆H₃₆F₆P₂ Molekulargewicht: 404,3950 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01863114 CAS-Nummer: 111928-21-3 |