2-Fluor-5-formylphenylboronsäure 98%
BLDPBD4477-100GEA 630 EUR
BLDPBD4477-100G BLDPBD4477-1G BLDPBD4477-5G BLDPBD4477-25G
2-Fluor-5-formylphenylboronsäure 98%
2-Fluor-5-formylphenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₆BFO₃
Molekulargewicht: 167,93 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03095100
CAS-Nummer: 352534-79-3